Imprimer
Tuyaux capillaires pour HPLC
Fournisseur: VICI JOUR RESEARCH
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 81.9 EUR
554-1021 554-1138
Tuyaux capillaires pour HPLC
Tuyaux Tubulures à chromatographie
En Tefzel.
Le capillaire en Tefzel a une pression de rupture plus élevée que celle du PTFE.
* Pression de service permanente maximale recommandée