Imprimer
Membranes de dialyse Spectra/Por® 1
Fournisseur: Spectrum Laboratories
132645 132650 132655 132660 132665 132670 132675
734-0662EA 319 EUR
734-0662 734-0663 734-0665 734-0666 734-0667 734-0669 734-0670
Membranes de dialyse Spectra/Por® 1
Tuyaux Membranes de dialyse
MWCO 6 - 8 kD, cellulose régénérée
  • Transparentes et flexibles
Membrane économique pour une large gamme d'applications pour lesquelles il existe une grande différence dans la taille de la masse moléculaire des substances devant être séparées; comprend la préparation des échantillons, le dessalinisation,le changement de tampon, le changement de pH, la purification des protéines. Offre une bonne compatibilité chimique, la qualité standard RC peut être utilisée avec des acides et des bases forts et dilués, avec des acides et des bases faibles et concentrés, avec la plupart des alcools et quelques solvants organiques doux ou dilués (y compris le DMSO). Le RC standard tolère un pH compris entre 2 à 12 et des températures comprises entre 4 à 121 °C. Fournie à l'état sec, additif : glycérine.