Imprimer
Tuyaux en silicone, Versilic®
Fournisseur: Saint-Gobain
VERN760690-10EA 247 EUR
VERN760690-10 VERN760210-10 VERN760510-10 VERN760720 VERN760420 VERN760220 VERN760440 VERN760810-10 VERN760320 VERN760581-10 VERN760580 VERN760800-10 VERN760350-10 VERN761050 VERN761270 VERN760160 VERN761150 VERN760500-10 VERN761170 VERN760650-10 VERN761190 VERN760570-10 VERN760440-10 VERN760800 VERN760820 VERN760230-10 VERN760730 VERN760630 VERN760410 VERN760330 VERN760770 VERN761100 VERN760110 VERN760430 VERN760210 VERN760570 VERN760010 VERN760230 VERN760590 VERN760220-25 VERN760170 VERN760670-10 VERN760490 VERN760070 VERN761080 VERN760520-10 VERN760420-10 VERN760770-10
Tuyaux en silicone, Versilic®
En silicone, transparent à translucide, peroxyde croisé
  • Bonnes propriétés physiques, telles que souplesse, élasticité et flexibilité
  • Conviennent à une utilisation alimentaire conformément à la FDA et BgVV
  • Produits conformes aux conditions de BPF, ISO 9001 et EN 46002 (marquage CE)
Pour applications médicales ou de laboratoire, pharmacies, biotechnologie, fermentation et production pharmaceutique. Biologiquement neutre (USP XXIII de classe VI).
Résistance thermique : -50 à +200 °C
Dureté shore : 62
Densité : 1,16
Certifications: Conforme aux critéres FDA, aux réglementations européennes et francaises pour contact alimentaire