Imprimer
VWR®, Tuyaux en silicone
Fournisseur: VWR
VWR®
228-1460EA 320 EUR
228-1460 228-1461 228-1520 228-1462 228-1463 228-1523 228-0731 228-1524 228-1521 228-1522 228-1527 228-1528 228-0714 228-1525 228-1526 228-0712 228-0728 228-0707 228-0726 228-1518 228-0704 228-1519 228-0709 228-4400 228-1450 228-1453 228-1454 228-1451 228-1452 228-1457 228-0720 228-1458 228-0721 228-1455 228-1456 228-1517 228-1459 228-0722 228-0701 228-0718
VWR®, Tuyaux en silicone
Tuyaux Transfer Tubing
Silicone, translucide, péroxyde croisé.
  • Bonnes propriétés physiques, pliables, élastiques et souples
  • Conviennent à une utilisation alimentaire homologuée par la FDA
  • Produits conformément aux conditions de BPF, ISO 13485, certificat de conformité fourni avec chaque rouleau
Pour les applications de laboratoire et médicales, les pharmacies, la biotechnologie, la fermentation et la production pharmaceutique. Biologiquement neutre (USP classe VI). Conformes à Eur. Ph. (2e éd.).
Résistance thermique: −50...+200 °C (jusqu’à 250 °C)
Dureté (coefficient Shore A) : 60 ±5
Densité : 1,16