Imprimer
Tuyaux en silicone, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 162 EUR
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Tuyaux en silicone, Nalgene®
Tuyaux Transfer Tubing
En silicone translucide traité au platine.
  • No adhesion of cells, blood, proteins, or substances from foodstuffs; no effect on taste or odour
  • Compliant with the requirements of USDA, USP Class VI and 3A standards
  • Non-toxic, non-pyrogenic and non-haemolytic
  • Tasteless, odourless
  • Autoclavable; also can be sterilised by gamma radiation, EtO and chemical procedures
Ces tuyaux résistants et de haute pureté sont conçus pour de nombreuses applications de pompe et de transfert de liquides et utilisables en laboratoire, dans la production pharmaceutique ou biotechnologique, ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire. Ils ne contiennent pas de phtalate plastifiant pouvant contaminer le liquide transporté et sont fabriqués avec un contrôle strict des tolérances de dimension réduites. Ils ne conviennent pas aux applications invasives.
Résistance thermique : −62 à +232 °C
Dureté (coefficient Shore A) : 50
Densité : 1,15
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticisers or peroxides to leach out into transported fluid.