Imprimer
Tubes à essai avec bouchon NS
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05700207 05700210 05700214 05700226 05700230 05700234 05700238 05700242
LENZ05700207EA 7.7 EUR
LENZ05700207 LENZ05700210 201-1165 LENZ05700226 LENZ05700230 LENZ05700234 LENZ05700238 LENZ05700242
Tubes à essai avec bouchon NS
Tubes Tubes à essais
Verre borosilicaté transparent DURAN®. Rodage standard et bouchon hexagonal en verre.
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale résultant d'une résistance relativement élevée aux variations de température