Imprimer
Bouchons à vis pour tubes de culture, Corning®
Fournisseur: Corning
9999-132 9999-152 9999-24 9999-381M
212-0442EA 100.28 EUR
212-0442 212-0443 212-0444 CORN9999-381M
Bouchons à vis pour tubes de culture, Corning®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
These reusable Corning® caps are fabricated with specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving.
Pour les tubes à essais, les tubes de culture et les tubes à centrifuger, avec filetage.