Imprimer
Microtubes pour PCR avec bouchons bombés, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 70.74 EUR
732-1034 732-0676
Microtubes pour PCR avec bouchons bombés, Axygen®
Tubes Tubes PCR
PP
  • Bouchons bombés pour un transfert de chaleur efficace à partir du couvercle du thermocycleur
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme optimisant le transfert thermique
  • Conception du bouchon garantissant une bonne étanchéité et éliminant les risques d'évaporation des échantillons
  • Certifiés exempts de DNase, RNase et d'endotoxines