Imprimer
Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Fournisseur: Simport Scientific
T336-2 T336-2S T336-4 T336-4S T336-5 T336-5S T336-6 T336-6S T336-7 T336-7S T336-2SPR T336-4SPR T336-5SPR T336-6SPR T336-7SPR
720-0522EA 198 EUR
720-0522 720-0523 720-0525 720-0526 720-0528 720-0529 720-0531 720-0532 212-9585 212-9586 720-0524 720-0527 720-0530 212-9584 525-0386
Microtubes à centrifuger, Micrewtube®
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, avec bouchon à vis attaché et joint interne à lèvre.
  • Le joint à lèvres souples à l'intérieur du bouchon garantit une fermeture parfaitement étanche même dans les conditions les plus difficiles
  • Les tubes stériles sont irradiés aux rayons gamma et disponibles en version simple ou avec graduations imprimées et avec zone de marquage blanche pour l'identification des échantillons
  • Certifiés sans RNase, DNase, non pyrogènes et sans ADN
Permet le stockage au congélateur, les applications d'ébullition, la centrifugation, etc. et est adapté à la majorité des rotors de microcentrifugeuse standard. Les bouchons sont fournis avec des boucles de fixation pour éviter la contamination.
FCR max.: les tubes sans jupe peuvent être centrifugés jusqu'à 20000×g.
Gamme de température: –90 à +100 °C
Conditionnement: Les tubes stériles sont conditionnés dans des sachets inviolables refermables.