Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
778012 779012 779022
525-1242EA 83.5 EUR
525-1242 525-0500 525-1005
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
AR® glass, conical bottom, beaded rim (except 525-0500 cone-pointed bottom, rimless).
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 3000×g