Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: Greiner Bio-One
188280_1000 227283_300
525-0394EA 559 EUR
525-0394 525-0398
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PP ambré, avec bouchon à visser en PE-HD bleu, stériles (SAL 10-3), graduées, à fond conique, autoclavables sans bouchon.
  • Graduations bleues, zone inscriptible blanche
  • Tubes en PP ambré imperméables à la lumière
  • Exempts de DNase, de RNase et d'ADN humain, apyrogènes, non cytotoxiques
Gamme de température: –196 °C à +121 °C (–50 °C à +100 °C pour le capuchon)
FCR max. (rotor angulaire/rotor libre): 15 000 ×g/4000 ×g pour tubes de 15 ml; 9500 ×g/3200 ×g pour tubes de 50 ml.