Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: Greiner Bio-One
120180_2000 187262_1000 191180_1000 115262_2000
212-3166EA 528 EUR
212-3166 391-3476 525-0406 525-0405
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PS ou PP transparent, bouchon de ventilation à 2 positions, à fond rond, stériles.
  • Tubes en PS non gradués, bonne résistance thermique, mécanique et chimique, centrifugation FCR 5000×g (rotor angulaire) ou 4800×g (rotor libre)
  • Tubes en PP gradués, résistance thermique, mécanique et chimique élevée, centrifugation FCR 34 000×g (rotor angulaire) ou 5800×g (rotor libre)
  • Le bouchon de ventilation a deux fonctions: lorsqu'il est enfoncé doucement, il permet une ventilation uniforme du contenu du tube; lorsqu'il est enfoncé fermement, il permet une fermeture hermétique
  • Exempts de DNase/RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Informations de commande: Disponibles en boîte de 25 ou emballage individuel.