Imprimer
Tube à réactifs/à centrifuger avec bouchon à vis
Fournisseur: Greiner Bio-One
188261_500 210261_450 227270_300 210270_300 188271_1000 227261_500 227285_500
391-3477EA 184 EUR
391-3477 391-3460 525-0197 525-0396 391-3450 525-0384 525-0399
Tube à réactifs/à centrifuger avec bouchon à vis
Tubes Tubes à centrifuger
Bouchon à vis en PP avec PE-HD.
  • Très bonne stabilité thermique, mécanique et chimique
  • Graduations bleues et zone d'étiquetage blanche
  • Exempts de DNase, de RNase, d'ADN humain, apyrogènes, non cytotoxiques
Tubes universels pour un large éventail d'applications. Avec ou sans jupe. Stériles. Autoclavables sans bouchon.
Conditionnement: Disponibles en vrac, en sachets ou emballés dans des boîtes.