Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: DELTALAB
429910 429920 429900 429901 429926 429927 429946 429927.10 429927.25
525-4214EA 116 EUR
525-4214 525-4215 525-4216 525-4217 525-4218 525-4219 DELT429946 DELT429927.10 DELT429927.25
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.