Imprimer
Tubes à centrifuger, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3117-0120 3117-0150 3117-0160 3117-0380 3117-0500 3117-1000 3117-9500
525-2883EA 59.3 EUR
525-2883 525-2884 525-2885 525-2887 525-2888 525-2890 525-2889
Tubes à centrifuger, Nalgene®
Tubes Tubes à centrifuger
En PC, à fond rond et bord droit, autoclavables.
  • Transparents comme le verre
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 50 000 ×g
  • Utilisables en centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées
Informations de commande: 525-2889 et 525-2890 à rebord.