Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: Brand
114817 114818 114820 114821 114822 114823
525-3201EA 403 EUR
525-3201 525-0240 525-0241 525-0242 525-0243 734-1329
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
En PP translucide, gradués, bouchon à vis en PE.
  • Peuvent être centrifugés jusqu'à 3000×g
  • Capuchons à vis PE avec cône d'étanchéité
  • Non stériles ou stérilisés aux rayons gamma
* Volume de remplissage (volume de travail 13ml)