Imprimer
Test tubes with conical winged base, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
CC21-01
GOSSCC21-01EA 238 EUR
GOSSCC21-01
Test tubes with conical winged base, Corning® Gosselin™
Tubes Tubes à essais
En polystyrène, naturel, sans bouchon, aseptique.
  • Conviennent pour la centrifugation des échantillons
  • Les tubes à bouchon sont étanches
  • Ils peuvent supporter une centrifugation de 3000 g