Imprimer
Membranes de transfert, Nytran® N, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
10416096 10416196
732-4045EA 691 EUR
732-4045 732-4056
Membranes de transfert, Nytran® N, Whatman™
Membranes de transfert
La membrane en nylon Nytran® (Nytran® N) est dédiée aux applications nécessitant des charges plus faibles. Elle est conçue pour les procédures Southern et Northern Blotting, ainsi que pour les transferts et répliques de colonies et les méthodes Dot-Blot ou Slot-Blot. Nytran® N est compatible avec les méthodes de détection isotopiques.
  • Excellent rapport signal-bruit
  • Membrane moulée uniformément de part et d'autre de la matrice de support, afin d'assurer une excellente symétrie et d'obtenir des membranes plates sans ondulation
  • Taille et répartition uniformes des pores
  • Disponibles en taille de pores de 0,2 µm et 0,45 µm pour une rétention optimale des oligos et des fragments d'ADN plus grands
Nytran N membrane allows for excellent signal-to-noise ratios. The membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. Nytran N membrane is a highly consistent membrane with uniform pore size and distribution. It is available in 0,2 and 0,45 µm pore sizes for optimal retention of oligos and larger DNA fragments.
Whatman Nytran nylon membranes are suitable for applications that require a lower charge. They are designed for Southern and Northern blotting as well as colony and plaque lifts and dot-/slot-blots. Nytran N is compatible with isotopic and nonisotopic detection methods.