Imprimer
Membranes de transfert, Biodyne®
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 656 EUR
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Membranes de transfert, Biodyne®
Membranes de transfert
Les membranes de transfert Biodyne® présentent une sensibilité élevée et un fond minimal pour améliorer la détection et la résolution (idéal pour la détection des acides nucléiques).
  • Les membranes ne se fissurent pas, ne rétrécissent pas et ne se déchirent pas même après plusieurs cycles d'hybridation et de transferts
  • Intrinsèquement hydrophiles, facilement mouillables
  • Performances supérieures avec les systèmes de détection radioactifs (membrane Biodyne® B) et non radioactifs (membrane Biodyne® A)
Membrane Biodyne® A (nylon amphotère 6,6) : possibilité de moduler le potentiel zêta de la membrane par une modification du pH, ce qui est idéal pour les rehybridations à sonde unique ou multiple et dans les applications où il convient de minimiser le fond.
Membrane Biodyne® B (nylon à charge positive 6,6) : les surfaces des pores présentent une forte densité de composés d'ammonium quaternaires. Elles présentent une sensibilité élevée pour les utilisations avec acides nucléiques.
Membrane Biodyne® C (nylon à charge négative 6,6) : possibilité de dérivatisation par l'association de réactions avec les groupes carboxyles sur les surfaces des pores.
Membrane Biodyne® Plus (nylon à charge positive 6,6 à haut point isoélectrique) : avec certains systèmes de détection non radioactifs, elle est plus sensible que la membrane Biodyne® A tout en présentant une base inférieure à la membrane Biodyne® B. Spécialement adaptée aux points « dot-blot » inverses et aux applications ELISA.
Les membranes de transfert Biodyne® sont résistantes aux solvants courants tels que l'acétone, l'alcool, les hydrocarbures aliphatiques chlorés, le formamide, l'hydroxyde de sodium 2M, le DMSO et le diméthylformamide, mais pas l'acide formique concentré (>50%), l'acide chlorhydrique (>4 M), les agents oxydants ou les longues expositions (plusieurs jours à plusieurs semaines) à un milieu au pH <2.