Imprimer
Pince pour béchers
Fournisseur: RSG Solingen
231-4145EA 39 EUR
231-4145
Pince pour béchers
Pinces
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Pour manipuler en toute sécurité des béchers et autres récipients similaires, les mâchoires sont recouvertes de céramique pour assurer l'isolation thermique et la protection des récipients à maintenir.
  • Résistante à la corrosion
  • Très bonne résistance thermique, autoclavable