Imprimer
Thermomètres de précision
Fournisseur: Amarell
L33008-TOLDKD5 L33038-TOL/VC L33058-TOL/CC3 L33008-TOLDKD3 L33004-TOLDKD3 L33000-FL L33000-FL/VC L33000-FL-PTFE L33004-TOL L33008-TOL L33008-TOL/VC L33018-PENT L33018-PENT/VC L33032-FL L33032-FL-PTFE L33032-FL/VC L33038-TOL L33056-TOL L33058-TOL L33070-CB L33074-CB L33076-TOL L33078-TOL L33004-TOL/VC L33004-TOL/DKD L33052-CB/DKD4
AMARL33008-TOLDKD5EA 314 EUR
AMARL33008-TOLDKD5 AMARL33038-TOL/VC AMARL33058-TOL/CC3 AMARL33008-TOLDKD3 AMARL33004-TOLDKD3 AMARL33000-FL AMARL33000-FL/VC AMARL33000-FL-PTFE AMARL33004-TOL AMARL33008-TOL AMARL33008-TOL/VC AMARL33018-PENT AMARL33018-PENT/VC AMARL33032-FL AMARL33032-FL-PTFE AMARL33032-FL/VC AMARL33038-TOL AMARL33056-TOL AMARL33058-TOL AMARL33070-CB AMARL33074-CB AMARL33076-TOL AMARL33078-TOL AMARL33004-TOL/VC AMARL33004-TOL/DKD AMARL33052-CB/DKD4
Thermomètres de précision
Thermomètres Thermomètres analogiques
Cette large gamme de thermomètres basses températures convient aux tâches gouvernementales de vérification et d'étalonnage (620-1713). Toluène ou pentane.
  • Immersion totale
  • Capillaire transparent - sauf modèle 620-1047 (capillaire prismatique bleu)
  • Trois produits de remplissage différents
Ø: 8 - 10 mm
Jusqu'au 10 octobre 2017, l'utilisation de thermomètres au mercure est toujours autorisée à condition qu'ils soient exclusivement destinés à des tests conformes aux normes nécessitant l'utilisation de thermomètres au mercure.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Information de livraison: les modèles 620-1047 et 620-0180 sont homologués par le gouvernement et livrés avec un certificat de vérification.