Imprimer
VWR®, Environmentally Friendly Thermometers, Individually Calibrated, Easy Read
Fournisseur: VWR Collection
620-0828EA 495 EUR
620-0828 620-0830 620-0934 620-0935
VWR®, Environmentally Friendly Thermometers, Individually Calibrated, Easy Read
Thermomètres Thermomètres analogiques
Chaque thermomètre Easy Read inclut un rapport d'étalonnage individuel indiquant les corrections au dixième de la plus petite division, un numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l'étalonnage. Conviennent parfaitement à une utilisation dans les laboratoires chimiques/pétrochimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, l'industrie pharmaceutique et médicale, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
  • EnviroKleen™ certified
  • Non toxic, enviro safe liquid, against lead-free, yellow back glass provides easy readability and fewer reading errors
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST, avec numéro de série individuel.