Imprimer
VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide
Fournisseur: VWR Collection
620-0858EA 59.6 EUR
620-0858 620-0860 620-1927 620-1928
VWR®, Thermomètres à ultra-basse dilatation de liquide
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres répondent à toutes les exigences en matière de dimensions physiques et de précision.
  • Ménisque visible dans l’application basse température appropriée
  • Agrandissement possible pour une lisibilité accrue
  • Fond blanc, graduations gravées
  • Conçu pour une utilisation à ultra-basse température
  • Comprend un liquide sans mercure contrastant sur un verre à fond blanc sans plomb
Division: 1,0 °C
Accuracy: ±2,0 °C
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Certifications: Traçabilité selon les normes NIST. Conformité à la norme ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Information de livraison: Livrés avec un certificat de précision et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Conditionnement: Protection individuelle dans un conditionnement Safety-Pak™.