Imprimer
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour blocs secs/incubateurs
Fournisseur: VWR Collection
620-0816EA 80.3 EUR
620-0816 620-0817 620-0818 620-0820 620-0821 620-0822 620-0887 620-0889
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour blocs secs/incubateurs
Thermomètres Thermomètres analogiques
Contiennent un liquide organique rouge contrastant sur un verre à fond blanc, excepté pour 620-0891 qui présente un verre à fond jaune.
  • Pour tous les blocs de chauffage et incubateurs standard
  • Le revêtement en PTFE maintient le liquide et le verre encapsulé en cas de bris
  • Numéro de série individuel
Accuracy: ±1,0 °C (620-0888: ±0,5 °C)