Imprimer
VWR®, Thermomètres écologiques en verre, Double Safe
Fournisseur: VWR Collection
620-0797EA 38.5 EUR
620-0797 620-0798 620-0793 620-0794 620-0795
VWR®, Thermomètres écologiques en verre, Double Safe
Thermomètres Thermomètres analogiques
Lecture rapide et précise, grâce au fort contraste des graduations noires sur fond jaune. Les chiffres sont imprimés en très grand format en comparaison avec les thermomètres traditionnels. Idéals pour les laboratoires chimiques/pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, la fabrication d'aliments et de boissons, les industries pharmaceutique et médicale, les laiteries, les brasseries, et les distilleries.
  • Enviro safe liquid
  • Non toxic, non hazardous, liquid
  • PFA coating prevents any contamination of liquid or glass
Traceable to NIST/DKD.
Certifications: Traçabilité NIST.
Information de livraison: Livrés avec certificat de précision et traçabilité multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol).