Imprimer
Thermomètres de précision
Fournisseur: Amarell
L26004-FL/CC4 L26004-FL/DKD4
AMARL26004-FL/CC4EA 0 EUR
AMARL26004-FL/CC4 AMARL26004-FL/DKD4
Thermomètres de précision
Thermomètres Thermomètres analogiques
Ces thermomètres à immersion totale sont adaptés au contrôle gouvernemental. Alcool rouge.
  • Plus sûrs et écologiques que le mercure
  • Capillaire transparent