Imprimer
Cleanroom tapes
Fournisseur: ULTRATAPE
1164WH200-P6U 1164WH300-P6U 1164WH100-P6U
817-0072EA 486 EUR
817-0072 817-0073 112-1186
Cleanroom tapes
Rubans adhésifs
En PE.
  • Elasticité faible, adhérence immédiate moyenne
  • Adhésif efficace sur plusieurs mois
  • Se décolle sans laisser de trace
A usage général, idéal pour les travaux légers de construction et de fabrication. Egalement utilisé pour sceller les sacs et les boîtes de cachets.
Longueur: 54,8 m
Couleur: blanc
Conditionnement: Conditionnement: double ensachage.