Imprimer
Rubans adhésifs, construction et maintenance
Fournisseur: ULTRATAPE
1160WH100-P3DU 1160WH200-P3DU 1160BK260-P3DU 1160YE100-P3D 1160RE260-P3D 1160BL260-P3D 1160RE075-P3D 1160BL200-P3DU 1160YE200-P3DU 1160GR100-P3D 1160WH050P3D 1160GR200-P3DU 1160RE200-P3D 1160BL200-P3G 1160YE260-P3D 1160BL100-P3DU 1160OR100-P3D 1160RE100-P3DU
817-0070EA 205 EUR
817-0070 817-0071 UTAP1160BK260-P3DU UTAP1160YE100-P3D UTAP1160RE260-P3D UTAP1160BL260-P3D UTAP1160RE075-P3D UTAP1160BL200-P3DU UTAP1160YE200-P3DU UTAP1160GR100-P3D UTAP1160WH050P3D UTAP1160GR200-P3DU UTAP1160RE200-P3D UTAP1160BL200-P3G UTAP1160YE260-P3D UTAP1160BL100-P3DU UTAP1160OR100-P3D UTAP1160RE100-P3DU
Rubans adhésifs, construction et maintenance
Rubans adhésifs
En vinyle.
  • Adhérence moyenne associant propreté exempte de particules et capacité d'adhérence à toute une série de matériaux, notamment le plastique et le métal
  • Résistent à l'usure, l'humidité et à la majorité des produits chimiques
  • Convient parfaitement pour une large plage de températures
  • Possibilité d'écriture à l'aide d'un stylo de salle blanche
Idéal pour une utilisation dans des environnements ISO classe 4.
Longueur : 32,9 m
Diverses couleurs disponibles.
Conditionnement: Conditionnement: fourni dans un double sachet.