Imprimer
Seringues à usage unique, Omnifix®
Fournisseur: B. Braun
4616308F 4617304F 4616057V 4616103V 4616200V 4617100V 4617029V 4617053V 4617207V 4617509F 4617022V 4616025V 4616502F
612-0115EA 151 EUR
612-0115 612-0125 612-2892 612-2893 612-2894 612-2897 612-2895 612-2896 612-2898 612-3355 613-1660 613-3837 612-4871
Seringues à usage unique, Omnifix®
Seringues Seringues médicales
Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
  • Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
  • Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
  • Perte d'échantillons minimale
DIN EN ISO 10993
Certifications: DIN EN ISO 10993