Imprimer
Seringues pour injection manuelle, piston à embout PTFE pour liquides et gaz
Fournisseur: Agilent
5190-1490 5190-1503 5190-1510 5190-1497 5190-1517 5190-1523
HEWL5190-1490EA 65 EUR
HEWL5190-1490 HEWL5190-1503 HEWL5190-1510 HEWL5190-1497 HEWL5190-1517 HEWL5190-1523
Seringues pour injection manuelle, piston à embout PTFE pour liquides et gaz
Seringues Seringues de chromatographie
Seringue adaptées à l'injection des liquides et des gaz. Aiguille fixe, avec pointe biseautée.
  • Piston remplaçable