Imprimer
Microseringues, série 800
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 197 EUR
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
Microseringues, série 800
Seringues Seringues de chromatographie
Seringues d'injection manuelles pour GC. Similaires à la 700, avec un piston renforcé et protégé.
  • Le manche métallique simplifie l'échantillonnage à partir de tubes à essai ou de fioles à long col
  • Disponibles avec une aiguille standard de 51 mm: fixe (N) ou amovible (RN)