Imprimer
Écouvillons
Fournisseur: DELTALAB
300205 300260 300232 300230
115-8231EA 28.8 EUR
115-8231 115-8232 115-8250 DELT300230
Écouvillons
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Pour un échantillonnage en toute sécurité. L'article 115-8250 est plus long que les écouvillons conventionnels et a été conçu pour atteindre les zones difficiles d'accès. Par exemple, il convient à une utilisation en gynécologie lorsqu'il est utilisé avec un spéculum pour retirer les cellules endocervicales. Également idéal pour la médecine vétérinaire.
  • Tête ronde et résistante au déchirement pour un échantillonnage sans résidu
Tip Ø: 5 mm
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904