Imprimer
Écouvillon, Absorbond®, avec long manche
Fournisseur: Texwipe
TX762
710-0563EA 358 EUR
710-0563
Écouvillon, Absorbond®, avec long manche
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Écouvillon doux et non abrasif, pour le nettoyage de composants optiques délicats, les lentilles traitées, les capteurs à fibres optiques et les miroirs.
  • Très faible altération de particules
  • Ailette souple moyenne avec un long manche en PP
  • Excellente résistance chimique
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904