Imprimer
Écouvillon, Alpha®, long manche
Fournisseur: Texwipe
TX761
710-0562EA 378 EUR
710-0562
Écouvillon, Alpha®, long manche
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
This 100% continuous filament polyester is heat-moulded (thermally-bonded) onto a polypropylene handle, eliminating the need for contaminating adhesives. The exposed edges are sealed to reduce fibre release.
  • Polyester tricoté et lavé en salle propre pour une faible altération de particules
  • Double couche pour un maintien et un pouvoir absorbant accrus
  • Ailette souple, long manche
Pour le nettoyage et la validation d'échantillonnage nécessitant un écouvillon ultra-propre.
Conditionnement: Conditionnement: Double emballage pour un usage en salle propre.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.