Imprimer
Papier absorbant Benchguard® et BenchGuard® Extra, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
BG50E BG50 BG60E
115-9321EA 474 EUR
115-9321 115-9305 115-9320
Papier absorbant Benchguard® et BenchGuard® Extra, Sterilin®
Protection des surfaces Protections pour paillasse
Highly absorbent paper for protecting benches and surfaces against liquid spills.
  • Revêtement plastifié sur un côté pour éviter l'infiltration
  • Disponible en rouleau ou en feuille
  • BenchGuard Extra® : double capacité d'absorption pour les applications plus exigeantes
Absorption de 400 ml/m² pour BenchGuard® et 800 ml/m² pour BenchGuard® Extra.
Information de livraison: Livré dans des distributeurs faciles à utiliser.