Imprimer
VWR®, Bouchons pour joints rodés standard
Fournisseur: VWR Collection
217-0210EA 15.9 EUR
217-0210 217-0211 217-0212 217-0213 217-0214 217-0215
VWR®, Bouchons pour joints rodés standard
Bouchons Bouchons en plastique
Fermeture sans graissage : évite le grippage des joints rodés. Les lèvres d'étanchéité inclinées périphériques améliorent l'étanchéité et réduisent le risque de bris. Facilement amovible. Avec poignée ergonomique.
  • En PTFE, solide
  • Très bonne résistance chimique
  • Étanches aux gaz, liquides et vide
  • Résistance à une température de -200 à +300 °C