Imprimer
Jeu de perce-bouchons
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
5320 5321 5322 5323 5324 5325 532525 532215 532110 532213 532526
217-9694EA 27.7 EUR
217-9694 235-0111 217-9690 235-0113 217-0508 217-9691 217-0840 217-0839 217-0837 217-0838 217-0841
Jeu de perce-bouchons
Perce-bouchons
En laiton nickelé, poignées et éjecteur
  • Perçage manuel de bouchons en liège
  • Nettoyage aisé
  • Aiguiseur de perce-bouchon disponible, adapté à tous les jeux