Imprimer
Bouchons, en caoutchouc, forme conique
Fournisseur: DEUTSCH NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 3.6 EUR
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Bouchons, en caoutchouc, forme conique
Bouchons Bouchons en caoutchouc
En caoutchouc naturel, gris
  • Excellente étanchéité et bonne adhérence
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de –25 à +70 °C (+120 °C par chaleur humide)
  • Dureté (coefficient Shore A) : 40
Élastiques, flottants, non toxiques.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certifications: DIN 12871