Imprimer
Graveur électrique à pointe diamant, EDS 20
Fournisseur: MEDITE
01-2000-00 46-4010-00 46-4020-00
811-0210EA 656 EUR
811-0210 811-0221 811-0222
Graveur électrique à pointe diamant, EDS 20
Stylos Stylets et traceurs
Pour l'annotation de lames microscopiques et pour le marquage, l'identification ou la gravure de métaux ou de plastiques. Le moteur du graveur s'enclenche automatiquement en position d'écriture et s'interrompt automatiquement en position horizontale. En position d'écriture, la pointe tourne à haute vitesse, ce qui permet d'effectuer facilement les gravures. Poids: env. 100 g; Ø de la concavité pour le doigt: env.15 mm.
  • Pointes facilement interchangeables sans outil
  • Durabilité de la gravure quasi illimitée en raison de sa profondeur