Imprimer
Echantillonneurs forme cuillère
Fournisseur: BURKLE
5320-0150 5320-0180 5320-0210 5320-0300 5320-0400 5320-0500
300-0019EA 10.4 EUR
300-0019 BURK5320-0180 300-0020 BURK5320-0300 300-0021 BURK5320-0500
Echantillonneurs forme cuillère
Cuillères
Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel. This specially shaped spoon reaches almost every corner in containers and prevents samples from trickling out.
  • La forme courbée permet le prélèvement de petites quantités d'échantillons
  • Résistantes aux produits chimiques (Ne pas utiliser pour des acides et des bases fortes)