Imprimer
Lunettes de sécurité, Millennia™ Classic
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 12.1 EUR
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Lunettes de sécurité, Millennia™ Classic
Lunettes
Ces lunettes de sécurité confortables sont pourvues d'une excellente qualité optique pour une protection optimale.
  • Branches droites, plus besoin d'ajustement
  • Pont de nez universel et confortable
  • Oculaires remplaçables
  • Cordelette Flexicord pour porter les lunettes en sautoir
Poids: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certifications: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F