Imprimer
Micro-spatules doubles
Fournisseur: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 5 EUR
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Micro-spatules doubles
Spatules
En acier inoxydable 18/10, antimagnétiques. Avec manche rond, une extrémité plate et une extrémité ronde en forme de pelle.
  • Forme droite
  • Très bonne résistance thermique, autoclavables
  • Bonne résistance chimique