Imprimer
Pelles
Fournisseur: BOCHEM
8800 8801 8802 8803 8804
231-0244EA 24.4 EUR
231-0244 231-0109 231-0245 231-0246 231-0206
Pelles
Pelles
En acier inoxydable 18/10, antimagnétique. Universelle, cette cuillère convient à de nombreuses applications.
  • Trés bonne résistance thermique, autoclavable
  • Bonne résistance chimique
  • Pour usages intensifs