Imprimer
Étiquettes d'obturation et de contrôle, close-it
Fournisseur: BURKLE
5303-0011 5303-0012 5303-0014 5303-0016 5303-0002 5303-1012 5303-1011 5303-1014 5303-1015 5303-1016 5303-1002 5303-0015
312-1154EA 109 EUR
312-1154 312-1151 312-1153 312-1152 312-1155 312-1161 312-1162 312-1163 312-1164 312-1165 312-1166 312-1157
Étiquettes d'obturation et de contrôle, close-it
Étiquettes
Conçue pour sceller dans les sachets ou boîtes les orifices créés lors du prélèvement des échantillons. Grâce à sa forte résistance adhésive, l'étiquette close-it colle aux surfaces légèrement humides, gelées ou recouvertes de poudre, farine ou plâtre par exemple. La pellicule en aluminium crée une barrière aux vapeurs et scelle le conteneur hermétiquement.
  • Pouvoir d'adhésion élevée
  • Inscriptible
  • Codage couleur pour une identification aisée
Information de livraison: Les rouleaux contiennent 500 (95×95 mm) ou 250 (150×150 mm) autocollants.