Imprimer
Joints toriques pour rodages plans, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 21.4 EUR
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
Joints toriques pour rodages plans, DURAN®
Scellés Bagues d'étanchéité
En silicone (VMQ), transparent.
  • Très bonne étanchéité garantie
  • Résistance à des températures comprises entre −50 et +200 °C
  • Bonne résistance chimique
Joints toriques pour rodages plans avec rainure.