Imprimer
Réacteurs à fond rond
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 263 EUR
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Réacteurs à fond rond
Récipients de réaction Flacons à réactions
Réacteurs, en verre Duran®, à fond rond, bride lisse de laboratoire (DN) avec encoche. Résistance au vide.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pression de fonctionnement maximale à 250 °C : 1,0 bar pour 2000/4000 et 6000 ml ; 0,5 bar pour 10 000 ml/20 000 ml.
Attention: Remarque: à une température de service maximale de +250 °C et à la pression de service autorisée, la différence de température dans la paroi de verre du microtube à bride lisse ne peut pas dépasser +30 °C.