Imprimer
Couvercles plats à colerette, un col central et 2 cols obliques
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06103444 06103464 06103564 06103244 06103141 06103241 06103264 06103544 06103111
LENZ06103444EA 405 EUR
LENZ06103444 LENZ06103464 LENZ06103564 201-1148 LENZ06103141 201-1147 LENZ06103264 LENZ06103544 LENZ06103111
Couvercles plats à colerette, un col central et 2 cols obliques
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec bride plate (DN). Col central 29/32 et deux col latéraux rodés