Imprimer
Couvercle à rodage plan avec 4 cols, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
201-0138EA 436 EUR
201-0138 273-0132 273-0131 201-0134 201-0135 201-0136 201-0137 201-0130 201-0133
Couvercle à rodage plan avec 4 cols, DURAN®
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Pour utilisation sous vide. Rebord plat (DN). Rodage central normalisé 29/32 ou 45/40. Pression de fonctionnement max. à 250 °C: 1,0 bar.