Imprimer
Couvercles à bord plat avec 4 ou 5 cols, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
MAF4/41 MAF2/32
201-8062EA 222 EUR
201-8062 201-8579
Couvercles à bord plat avec 4 ou 5 cols, Quickfit®
Couvercles Couvercles pour récipients à réactions
Couvercles, PYREX®, verre borosilicaté, avec joints rodés de précision, à bord plat.
  • Pour une utilisation avec les récipients de culture et flacons de réaction Quickfit®
  • Très bonne résistance chimique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température