Imprimer
Portoirs de tubes à essai
Fournisseur: KARTELL
889 890 891
212-6350EA 74.1 EUR
212-6350 212-6356 212-0223
Portoirs de tubes à essai
Portoirs Tube Racks
En Plexiglas (PMMA)
  • Deux niveaux
  • Trous plus petits au niveau inférieur pour tenir fermement les tubes à essai